Få mere at vide
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzamid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10141032
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10141032
Brand: Thermo Scientific Maybridge SEW01125EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-53-5
Molekylær formel C9H7N3OS
Molekylvægt (g/mol) 205.235
MDL nummer MFCD00173809
InChI nøgle PAVNUEROKSNSDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzamide, maybridge1_007554, 4-thiadiazol-4-yl benzamide, benzamide,4-1,2,3-thiadiazol-4-yl
PubChem CID 2739359
IUPAC navn 4-(thiadiazol-4-yl)benzamid
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CSN=N2)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1, 2, 3-Thiadiazol-4-yl)benzamide
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 205.24
Procent renhed 95%