missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(1,1-Dimethylpropyl)-α-methyl-benzenepropanal, TRC

Artikelnummer. 30379293
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379293 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379293 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD478038100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(1,1-Dimethylpropyl)-alpha-methyl-benzenepropanal
CAS 67467-96-3
Molekylær formel C15H22O
Mængde 100 mg
Synonym 3-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropionaldehyde, NSC 22277
InChI formel InChI=1S/C15H22O/c1-5-15(3,4)14-8-6-13(7-9-14)10-12(2)11-16/h6-9,11-12H,5,10H2,1-4H3
SMIL CCC(C1=CC=C(CC(C)C=O)C=C1)(C)C
Molekylvægt (g/mol) 218.33
Formel vægt 218.1671
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.