missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-butanamine, TRC

Artikelnummer. 30382302
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382302 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30382302 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD472835250MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-1-butanamine
CAS 245660-15-5
Molekylær formel C10H25NOSi
Mængde 250 mg
Synonym 4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]butan-1-amine, [4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]butyl]amine
InChI formel InChI=1S/C10H25NOSi/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h6-9,11H2,1-5H3
SMIL CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCN
IUPAC navn 4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybutan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 203.4
Formel vægt 203.1705
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.