missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-butanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-1-butanamine |
| CAS | 245660-15-5 |
| Molekylær formel | C10H25NOSi |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]butan-1-amine, [4-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]butyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H25NOSi/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-7-6-8-11/h6-9,11H2,1-5H3 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCN |
| IUPAC navn | 4-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxybutan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.4 |
| Formel vægt | 203.1705 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?