Få mere at vide
4-(1,1-Dimethylethyl)-a-[hydroxy[2-(trifluoromethyl)phenyl]methylene]benzeneacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyflumetofen Metabolite AB-1 |
| CAS | 211923-03-4 |
| Molekylær formel | C20 H18 F3 N O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-(1,1-Dimethylethyl)-α-[hydroxy[2-(trifluoromethyl)phenyl]methylene]benzeneacetonitrile, Cyflumetofen Metabolite AB-1 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18F3NO/c1-19(2,3)14-10-8-13(9-11-14)16(12-24)18(25)15-6-4-5-7-17(15)20(21,22)23/h4-11,25H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=C(O)c2ccccc2C(F)(F)F)C#N |
| IUPAC navn | 2-(4-tert-butylphenyl)-3-hydroxy-3-[2-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.36 |
| Formel vægt | 345.134 |