Få mere at vide
[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid |
| CAS | 55699-12-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H20 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Oxymetazoline Hydrochloride Imp. D (EP), Oxymetazoline Imp. D (EP), [4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid, Oxymetazoline Hydrochloride Impurity D, Oxymetazoline Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O3/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H,15,16) |
| SMIL | Cc1cc(c(O)c(C)c1CC(=O)O)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetic acid |
| Vis mere |