missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetonitrile, Mikromol™

Artikelnummer. 30461553
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30461553 4 x 25 mg
17947714 100 mg
17979544 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30461553 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0089.0300254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile
CAS 84803-57-6
Analyt- eller komponentnavne (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H19 N
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Xylometazoline Hydrochloride Imp. C (EP), Xylometazoline Imp. C (EP), [4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetonitrile, Xylometazoline Hydrochloride Impurity C, Xylometazoline Impurity C
InChI formel InChI=1S/C14H19N/c1-10-8-12(14(3,4)5)9-11(2)13(10)6-7-15/h8-9H,6H2,1-5H3
Løsningstype Neat
SMIL Cc1cc(cc(C)c1CC#N)C(C)(C)C
IUPAC navn 2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 201.31
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 201.1517 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.