Få mere at vide
[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetonitrile, Mikromol™
Beskrivelse
[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetonitrile
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile |
| CAS | 84803-57-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H19 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Xylometazoline Hydrochloride Imp. C (EP), Xylometazoline Imp. C (EP), [4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetonitrile, Xylometazoline Hydrochloride Impurity C, Xylometazoline Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N/c1-10-8-12(14(3,4)5)9-11(2)13(10)6-7-15/h8-9H,6H2,1-5H3 |
| SMIL | Cc1cc(cc(C)c1CC#N)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | 2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile |
| Vis mere |