Få mere at vide
[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 18083250
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18083250 25 mg
18080340 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18083250 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0089.020025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid
CAS 854646-92-7
Analyt- eller komponentnavne (4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl)acetic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H20 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Xylometazoline Hydrochloride Imp. F (EP), Xylometazoline Imp. F (EP), [4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetic Acid, Xylometazoline Hydrochloride Impurity F, Xylometazoline Impurity F
InChI formel InChI=1S/C14H20O2/c1-9-6-11(14(3,4)5)7-10(2)12(9)8-13(15)16/h6-7H,8H2,1-5H3,(H,15,16)
SMIL Cc1cc(cc(C)c1CC(=O)O)C(C)(C)C
IUPAC navn 2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 220.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 220.1463 g/mol