Få mere at vide
4-(1,1-Dimethylethoxy)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline, Mikromol™
Artikelnummer. 17912826
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17912826 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17912826 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3297.170025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(1,1-Dimethylethoxy)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(1,1-Dimethylethoxy)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
CAS 1683583-42-7
Analyt- eller komponentnavne 4-(1,1-Dimethylethoxy)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H26 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Quinazoline, 4-(1,1-dimethylethoxy)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)-
InChI formel InChI=1S/C18H26N2O5/c1-18(2,3)25-17-13-10-15(23-8-6-21-4)16(24-9-7-22-5)11-14(13)19-12-20-17/h10-12H,6-9H2,1-5H3
SMIL COCCOc1cc2ncnc(OC(C)(C)C)c2cc1OCCOC
IUPAC navn 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]quinazoline
Molekylvægt (g/mol) 350.4094
Mængde 25 mg
Formel vægt 350.1842 g/mol