Få mere at vide
4-(1,1-Dimethylethoxy)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline, Mikromol™
Beskrivelse
4-(1,1-Dimethylethoxy)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(1,1-Dimethylethoxy)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline |
| CAS | 1683583-42-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-(1,1-Dimethylethoxy)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H26 N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Quinazoline, 4-(1,1-dimethylethoxy)-6,7-bis(2-methoxyethoxy)- |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26N2O5/c1-18(2,3)25-17-13-10-15(23-8-6-21-4)16(24-9-7-22-5)11-14(13)19-12-20-17/h10-12H,6-9H2,1-5H3 |
| SMIL | COCCOc1cc2ncnc(OC(C)(C)C)c2cc1OCCOC |
| IUPAC navn | 6,7-bis(2-methoxyethoxy)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]quinazoline |
| Vis mere |