Få mere at vide
4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-oxobutanoic acid, 99%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-4-oxobutanoic acid |
| CAS | 36330-85-5 |
| Molekylær formel | C16H14O3 |
| MDL nummer | MFCD00056701 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=C(O)CCC(C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.28 |
| Procent renhed | 99% |