Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ 4,0 mm Split / Splitless Liners med Single Taper
Artikelnummer. 10422371
Skift visning
Mængde:
1 stk.
5 Pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10422371 5 Pakke Hver
12907151 1 stk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10422371 Leverandør Trajan Scientific and Medical™ Leverandørnr. 092017
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Den unikke deaktiveringsproces af SGE indløbsforinger giver fremragende analyse for en lang række forbindelser
  • Hver batch af liners testet for aktivitet
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Farvekodet efter geometri for nem identifikation
  • Til brug med Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Produkttype GC Inlet Liner, Injector Liner
Mængde 5 Pakke
Længde (metrisk) 78.5 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 4 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.3 mm