Få mere at vide
WTW™ 4,01 pH teknisk bufferopløsning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10716645
Type:
Teknisk bufferløsning
Artikelnummer. 10716645
Brand: WTW™ 108701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Præcis og sporbar til PTB/NIST med indbygget doseringsbeholder standardbuffer.
  • Levetid op til 3 år uåbnet
  • Sparsommelig brug
  • Letteste håndtering ved hjælp af doseringsanordning
  • Leveres i 1L flasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 4.01 pH
Type Teknisk bufferløsning
Størrelse 1L