Få mere at vide
(3Z)-3-Heptene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-3-Heptene |
| CAS | 7642-10-6 |
| Molekylær formel | C7 H14 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Heptene, (3Z)-, 3-Heptene, (Z)- (8CI), (3Z)-3-Heptene, (Z)-3-Heptene, cis-3-Heptene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3/b7-5- |
| SMIL | CCC\C=C/CC |
| IUPAC navn | (Z)-hept-3-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.19 |
| Formel vægt | 98.1096 |