Få mere at vide
(3Z)-2,3-Dihydro-3-[[[4-(methylamino)phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-1H-Indole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30379571
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30379571 2.5 mg 2.5mg
30386017 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30379571 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4924432.5MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1987887-92-2
Molekylær formel C24 H21 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 399.44
Synonym 1H-Indole-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-3-[[[4-(methylamino)phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-, methyl ester, (3Z)- (ACI), Methyl (3Z)-2,3-dihydro-3-[[[4-(methylamino)phenyl]amino]phenylmethylene]-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate (ACI), (3Z)-2,3-Dihydro-3-[([4-(methylamino)phenyl]amino)phenylmethylene]-2-oxo-1H-Indole-6-carboxylic Acid Methyl Ester
IUPAC navn methyl (3Z)-3-[[4-(methylamino)anilino]-phenylmethylidene]-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate
SMIL CNc1ccc(N\C(=C\2/C(=O)Nc3cc(ccc23)C(=O)OC)\c4ccccc4)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nintedanib Impurity D
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H21N3O3/c1-25-17-9-11-18(12-10-17)26-22(15-6-4-3-5-7-15)21-19-13-8-16(24(29)30-2)14-20(19)27-23(21)28/h3-14,25-26H,1-2H3,(H,27,28)/b22-21-
Formel vægt 399.1583