Få mere at vide
(3Z)-1-(4-Methylbenzenesulfonate) 3-Hexen-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3Z)-1-(4-Methylbenzenesulfonate) 3-Hexen-1-ol |
| CAS | 34019-85-7 |
| Molekylær formel | C13H18O3S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (Z)-3-Hexen-1-ol Tosylate, (Z)-3-Hexenyl p-Toluenesulfonate, cis-3-Hexenyl p-Toluenesulfonate, (Z)-p-Toluenesulfonate 3-Hexen-1-ol, (Z)-4-Methylbenzenesulfonate 3-Hexen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3S/c1-3-4-5-6-11-16-17(14,15)13-9-7-12(2)8-10-13/h4-5,7-10H,3,6,11H2,1-2H3/b5-4- |
| SMIL | CC\C=C/CCOS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC navn | [(Z)-hex-3-enyl] 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.35 |
| Formel vægt | 254.0977 |