Få mere at vide
UVP 3UV™ Lampe
Artikelnummer. 11743539
Skift visning
Bølgelængde:
365/302/254 nm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bølgelængde unitSize
11743539 365/302/254 nm Hver
1 options
Artikelnummer. 11743539 Leverandør UVP Leverandørnr. 95034302
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Innovativ, alsidig og patenteret UV-lampe til flere anvendelser. UVP™ 3UV™ Lampen giver langbølget, kortbølget og mellemtone UV-lys i én lampe.
  • Tre bølgelængder, 254/302/365nm UV, i en lampe
  • Valg af hver bølgelængde sker ved en let drejning af skiven placeret i den ene ende af huset
  • De unikt designede reflektoroverflader monteret bag hvert rør giver maksimal UV til fluorescensapplikationer
  • Let og ergonomisk designet til hånd- eller stationær brug
  • Design tillader stationær brug ved at stille lampen på sin ende eller side
  • Fås i fire, seks eller otte watt
  • Applikationer:
    • Inspektion
    • Laboratorie
    • Undervisning
Tekniske data
Spænding 230 V
Watt 8 W
Bølgelængde 365/302/254 nm
Dimensioner (L x B x H) 394 x 76 x 114 mm
Elektriske krav 8 W, 230 V, 50 Hz
Hertz 50 Hz
Model- 3UV-38
Produkttype 3UV Lampe