missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3S-trans)-5-[[4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinyl]methoxy]-2-methoxyphenol (Paroxetine Metabolite), TRC

Artikelnummer. 17993525
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993525 1 mg
17963705 10 mg
17964305 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17993525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5958001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 112058-89-6
Molekylær formel C19 H22 F N O3
Molekylvægt (g/mol) 331.38
Synonym Paroxetine Metabolite, (3S-trans)-5-[[4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinyl]methoxy]-2-methoxyphenol (Paroxetine Metabolite), 4-[[(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinyl]methoxy]-2-methoxyphenol, (3S-trans)-4-[[4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinyl]methoxy]-2-methoxyphenol, BRL 36610A, Paroxetine Metabolite BRL 36583, 5-[[(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinyl]methoxy]-2-methoxy-phenol, BRL 36583A, (-)-trans 4-(4-Fluorophenyl)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenoxymethyl) piperidine, Paroxetine Metabolite BRL 36583A (Paroxetine 3-Hydroxy Metabolite)
IUPAC navn 5-[[(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)piperidin-3-yl]methoxy]-2-methoxyphenol
SMIL COc1ccc(OC[C@@H]2CNCC[C@H]2c3ccc(F)cc3)cc1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Paroxetine 3-Hydroxy Metabolite
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22FNO3/c1-23-19-7-6-16(10-18(19)22)24-12-14-11-21-9-8-17(14)13-2-4-15(20)5-3-13/h2-7,10,14,17,21-22H,8-9,11-12H2,1H3/t14-,17-/m0/s1
Formel vægt 331.1584
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.