Få mere at vide
(3S)-N,N-Dimethyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine Oxalate (N-Methylduloxetine Oxalate), Mikromol™
Artikelnummer. 30050953
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050953 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050953 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1122.190025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3S)-N,N-Dimethyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine Oxalate (N-Methylduloxetine Oxalate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methylduloxetine Oxalate
CAS 132335-47-8
Analyt- eller komponentnavne N-Methylduloxetine Oxalate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N O S . C2 H2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (3S)-N,N-Dimethyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine Oxalate, 2-Thiophenepropanamine, N,N-dimethyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, ethanedioate (1:1), (γS)-, 2-Thiophenepropanamine, N,N-dimethyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, (S)-, ethanedioate (1:1), 2-Thiophenepropanamine, N,N-dimethyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, (γS)-, ethanedioate (1:1) (9CI), (S)-(+)-N,N-Dimethyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine oxalate
InChI formel InChI=1S/C19H21NOS.C2H2O4/c1-20(2)13-12-18(19-11-6-14-22-19)21-17-10-5-8-15-7-3-4-9-16(15)17;3-1(4)2(5)6/h3-11,14,18H,12-13H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t18-;/m0./s1
SMIL CN(C)CC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3.OC(=O)C(=O)O
IUPAC navn (3S)-N,N-dimethyl-3-(1-naphthyloxy)-3-(2-thienyl)propan-1-amine;oxalic acid
Molekylvægt (g/mol) 401.48
Mængde 25 mg
Formel vægt 401.1297 g/mol