missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3S)-N-Methyl-Gamma-(1-naphthalenyloxy)-3-thiophenepropanamine Maleic Acid Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S)-N-Methyl-Gamma-(1-naphthalenyloxy)-3-thiophenepropanamine Maleic Acid Salt |
| CAS | 959392-23-5 |
| Molekylær formel | C18 H19 N O S . C4 H4 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NOS.C4H4O4/c1-19-11-9-17(15-10-12-21-13-15)20-18-8-4-6-14-5-2-3-7-16(14)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,12-13,17,19H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t17-;/m0./s1 |
| SMIL | CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3ccsc3.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-but-2-enedioic acid;(3S)-N-methyl-3-naphthalen-1-yloxy-3-thiophen-3-ylpropan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 413.487 |
| Formel vægt | 413.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?