missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3S)-Methylheptanonitrile-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S)-Methylheptanonitrile-d3 |
| CAS | 1329796-95-3 |
| Molekylær formel | C8H12D3N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (3S)-Methyl-heptanenitrile-d3, 1-Cyano-3-methyl-hetane-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N/c1-3-4-5-8(2)6-7-9/h8H,3-6H2,1-2H3/t8-/m0/s1/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])[C@@H](CCCC)CC#N |
| IUPAC navn | (3S)-3-(trideuteriomethyl)heptanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.23 |
| Formel vægt | 128.1393 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?