Få mere at vide
(3S)-aminoquinuclidin dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30328296
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30328296 5 g
1 options
Artikelnummer. 30328296 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6291905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S)-3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
CAS 119904-90-4
Molekylær formel C7 H14 N2 . 2 Cl H
Mængde 5 g
Synonym 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, hydrochloride (1:2), (3S)-, 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (3S)- (9CI), 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, dihydrochloride, (S)-, (3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine dihydrochloride, (3S)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-(-)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, (S)-Quinuclidin-3-amine dihydrochloride, 3(S)-Aminoquinuclidine dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H/t7-;;/m1../s1
SMIL Cl.Cl.N[C@@H]1CN2CCC1CC2
IUPAC navn (3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oktan-3-amin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 199.121
Formel vægt 198.0691