Få mere at vide
(3S,7R,7aR)-5-Benzyl-2,2-dimethyl-2,3,7,7a-tetrahydroimidazo[5,1-b]thiazole-3,7-dicarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S,7R,7aR)-5-Benzyl-2,2-dimethyl-2,3,7,7a-tetrahydroimidazo[5,1-b]thiazole-3,7-dicarboxylic Acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O4S/c1-16(2)12(15(21)22)18-10(8-9-6-4-3-5-7-9)17-11(14(19)20)13(18)23-16/h3-7,11-13H,8H2,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/t11-,12-,13+/m0/s1 |
| Formel vægt | 334.1 |