Få mere at vide
(3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]-1(3H)-isobenzofuranone, Mikromol™
Artikelnummer. 30050285
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050285 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050285 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1232.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]-1(3H)-isobenzofuranone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]-1(3H)-isobenzofuranone
CAS 78213-27-1
Analyt- eller komponentnavne (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]-1(3H)-isobenzofuranone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H23 N O7
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]-1(3H)-Isobenzofuranone, 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl)-, [S-(R*,S*)]- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C21H23NO7/c1-22-8-7-10-9-12(23)17(24)20(28-4)14(10)16(22)18-11-5-6-13(26-2)19(27-3)15(11)21(25)29-18/h5-6,9,16,18,23-24H,7-8H2,1-4H3/t16-,18+/m1/s1
SMIL COc1ccc2[C@H](OC(=O)c2c1OC)[C@@H]3N(C)CCc4cc(O)c(O)c(OC)c34
IUPAC navn (3S)-3-[(1R)-6,7-dihydroxy-8-methoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-1-yl]-6,7-dimethoxy-3H-2-benzofuran-1-one
Molekylvægt (g/mol) 401.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 401.1475 g/mol