missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3S,5S)-3,5-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-methyl-1-cyclohexen-1-ol 1-Trifluoromethanesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30339002
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339002 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339002 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4157951MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3S,5S)-3,5-Bis(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-methyl-1-cyclohexen-1-ol 1-Trifluoromethanesulfonate
CAS 189894-13-1
Molekylær formel C20H39F3O5SSi2
Mængde 1 mg
Synonym 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid (3S,5S)-3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methyl-1-cyclohexen-1-yl Ester
InChI formel InChI=1S/C20H39F3O5SSi2/c1-14-16(26-29(24,25)20(21,22)23)12-15(27-30(8,9)18(2,3)4)13-17(14)28-31(10,11)19(5,6)7/h15,17H,12-13H2,1-11H3/t15-,17+/m1/s1
SMIL CC1=C(C[C@H](C[C@@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn [(3S,5S)-3,5-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]-2-methylcyclohexen-1-yl] trifluoromethanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 504.75
Formel vægt 504.2009
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.