missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3S,5S)-3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-hydroxy-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30333767
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30333767 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333767 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB42981525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3S,5S)-3,5-Bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-1-hydroxy-cyclohexanecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 139356-33-5
Molekylær formel C20H42O5Si2
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H42O5Si2/c1-18(2,3)26(8,9)24-15-12-16(25-27(10,11)19(4,5)6)14-20(22,13-15)17(21)23-7/h15-16,22H,12-14H2,1-11H3/t15-,16-/m0/s1
SMIL COC(=O)C1(O)C[C@H](C[C@@H](C1)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC navn methyl (3S,5S)-3,5-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-hydroxycyclohexane-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 418.72
Formel vægt 418.2571
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.