Få mere at vide
(3S,5R,6E)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorphenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptensyre-calciumsalt, TRC
Artikelnummer. 30351670
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351670 1 mg
30354880 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30351670 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9886101MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 254452-88-5
Molekylær formel C25H24FNO4 .1/2Ca
Molekylvægt (g/mol) 440.49
Synonym ent-NK-104, Pitavastatin 3S,5R-Isomer Calcium Salt
IUPAC navn (E,3S,5R)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorofhenyl)quinolin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoinsyre
SMIL [Ca+2].O[C@@H](C[C@@H](O)\C=C\c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4)CC(=O)[O-].O[C@@H](C[C@@H](O)\C=C\c5c(nc6ccccc6c5c7ccc(F)cc7)C8CC8)CC(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S,5R,6E)-7-[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Calcium Salt
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C25H24FNO4/c26-17-9-7-15(8-10-17)24-20-3-1-2-4-22(20)27-25(16-5-6-16)21(24)12-11-18(28)13-19(29)14-23(30)31/h1-4,7-12,16,18-19,28-29H,5-6,13-14H2,(H,30,31)/b12-11+/t18-,19-/m0/s1
Formel vægt 880.2848