Få mere at vide
(3S,5aS,9aS,10aS)-3-Methyldecahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione, Mikromol
Beskrivelse
(3S,5aS,9aS,10aS)-3-Methyldecahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyldecahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione |
| CAS | 2165676-00-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyldecahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H18 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (3S,5aS,9aS,10aS)-3-Methyldecahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione, Perindopril tert-Butylamine Imp. K (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-7-12(16)14-9-5-3-2-4-8(9)6-10(14)11(15)13-7/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,13,15)/t7-,8-,9-,10-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[C@@H]1NC(=O)[C@@H]2C[C@@H]3CCCC[C@@H]3N2C1=O |
| Vis mere |