Få mere at vide
(3S,5aS,9aS,10aS)-3-Methyldecahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione, Mikromol
Artikelnummer. 30458606
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30458606 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30458606 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0926.160025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3S,5aS,9aS,10aS)-3-Methyldecahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyldecahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione
CAS 2165676-00-4
Analyt- eller komponentnavne (3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyldecahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H18 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (3S,5aS,9aS,10aS)-3-Methyldecahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione, Perindopril tert-Butylamine Imp. K (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H18N2O2/c1-7-12(16)14-9-5-3-2-4-8(9)6-10(14)11(15)13-7/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,13,15)/t7-,8-,9-,10-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@@H]1NC(=O)[C@@H]2C[C@@H]3CCCC[C@@H]3N2C1=O
IUPAC navn (3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyl-2,3,5a,6,7,8,9,9a,10,10a-decahydropyrazino[1,2-a]indole-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 222.284
Mængde 25 mg
Formel vægt 222.137 g/mol