Få mere at vide
(3S,4S)-Tofacitinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S,4S)-Tofacitinib |
| CAS | 1092578-47-6 |
| Molekylær formel | C16 H20 N6 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Piperidinepropanenitrile','4-methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-','(3S,4S)-, (3S,4S)-4-Methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-β-oxo-1-piperidinepropanenitrile, (3S,4S)-Tofacitinib, ent-Tofacitinib |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N6O/c1-11-5-8-22(14(23)3-6-17)9-13(11)21(2)16-12-4-7-18-15(12)19-10-20-16/h4,7,10-11,13H,3,5,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20)/t11-,13+/m0/s1 |
| SMIL | O=C(N1CC[C@@H]([C@@H](C1)N(C2=NC=NC3=C2C=CN3)C)C)CC#N |
| IUPAC navn | 3-[(3S,4S)-4-methyl-3-[methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]piperidin-1-yl]-3-oxopropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.37 |
| Formel vægt | 312.17 |