Få mere at vide
(3S,4S)-4-Hydroxy-3-pyrrolidinyl Carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S,4S)-4-Hydroxy-3-pyrrolidinyl Carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 870632-91-0 |
| Molekylær formel | C9H18N2O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | [(3S,4S)-4-Hydroxy-3-pyrrolidinyl] carbamic acid-1,1-dimethylethyl ester (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O3/c1-9(2,3)14-8(13)11-6-4-10-5-7(6)12/h6-7,10,12H,4-5H2,1-3H3,(H,11,13)/t6-,7-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CNC[C@@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.25 |
| Formel vægt | 202.1317 |