Få mere at vide
(3S,4S)-3-Hexyl-4-[(2S)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S,4S)-3-Hexyl-4-[(S)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone |
| CAS | 68711-40-0 |
| Molekylær formel | C22 H42 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (R,R,S)-Orlistat |
| InChI formel | InChI=1S/C22H42O3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-16-19(23)18-21-20(22(24)25-21)17-15-8-6-4-2/h19-21,23H,3-18H2,1-2H3/t19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCC[C@H](O)C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC |
| IUPAC navn | (3S,4S)-3-hexyl-4-[(2S)-2-hydroxytridecyl]oxetan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.57 |
| Formel vægt | 354.3134 |