Få mere at vide
(3S,4S)-3-Hexyl-4-[(2R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone |
| CAS | 104872-06-2 |
| Molekylær formel | C22 H42 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3S,4S)-3-Hexyl-4-[(2R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone, 2-Oxetanone, 3-hexyl-4-(2-hydroxytridecyl)-, [3S-[3α,4β(S*)]]-, Orlistat Related Compound A (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H42O3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-16-19(23)18-21-20(22(24)25-21)17-15-8-6-4-2/h19-21,23H,3-18H2,1-2H3/t19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCC[C@@H](O)C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC |
| IUPAC navn | (3S,4S)-3-hexyl-4-[(2R)-2-hydroxytridecyl]oxetan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.57 |
| Formel vægt | 354.3134 |