Få mere at vide
(3S,4S)-3-Hexyl-4-[(2R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone, Mikromol
Artikelnummer. 30458713
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30458713 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30458713 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1219.130025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3S,4S)-3-Hexyl-4-[(2R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone
CAS 104872-06-2
Analyt- eller komponentnavne (3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C22 H42 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (3S,4S)-3-Hexyl-4-[(2R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone, 2-Oxetanone, 3-hexyl-4-(2-hydroxytridecyl)-, [3S-[3α,4β(S*)]]-, Orlistat Related Compound A (USP)
InChI formel InChI=1S/C22H42O3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-16-19(23)18-21-20(22(24)25-21)17-15-8-6-4-2/h19-21,23H,3-18H2,1-2H3/t19-,20+,21+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL CCCCCCCCCCC[C@@H](O)C[C@@H]1OC(=O)[C@H]1CCCCCC
IUPAC navn (3S,4S)-3-hexyl-4-[(2R)-2-hydroxytridecyl]oxetan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 354.57
Mængde 25 mg
Formel vægt 354.3134 g/mol