Få mere at vide
(3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidinediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S,4S)-(+)-1-Benzyl-3,4-pyrrolidinediol |
| CAS | 90365-74-5 |
| Molekylær formel | C11H15NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (+)-(3S,4S)-1-(Phenylmethyl)-3,4-pyrrolidinediol, (3S-trans)-1-(Phenylmethyl)-3,4-pyrrolidinediol, (3S,4S)-1-(Phenylmethyl)-3,4-pyrrolidinediol, (3S,4S)-1-Benzyl-pyrrolidin-3,4-diol, (3S,4S)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol, (3S,4S)-N-Benzyl-3,4-dihydroxypyrrolidine, 1-Benzyl-3,4-(S,S)-dihydroxypyrrolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO2/c13-10-7-12(8-11(10)14)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11,13-14H,6-8H2/t10-,11-/m0/s1 |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)CN2C[C@@H]([C@H](C2)O)O |
| IUPAC navn | (3S,4S)-1-benzylpyrrolidine-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.24 |
| Formel vægt | 193.1103 |