Få mere at vide
(3S,4R,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
(3S,4R,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S,4R,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one |
| CAS | 130793-26-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (3S,4R,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H42 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2H-Pyran-2-one, 3-hexyltetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-, [3S-(3α,4β,6β)]- (9CI), [3S, 4R, 6S]-3-Hexyltetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one, Ro 43-2041, (3S,4R,6S)-3-hexyl-4-hydroxy-6-undecyl-tetrahydropyran-2-one, (3S,4R,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C22H42O3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-16-19-18-21(23)20(22(24)25-19)17-15-8-6-4-2/h19-21,23H,3-18H2,1-2H3/t19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCC[C@H]1C[C@@H](O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O1 |
| IUPAC navn | (3S,4R,6S)-3-hexyl-4-hydroxy-6-undecyloxan-2-one |
| Vis mere |