Få mere at vide
(3S,4R,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30049213
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049213 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049213 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1219.160025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3S,4R,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S,4R,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one
CAS 130793-26-9
Analyt- eller komponentnavne (3S,4R,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H42 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2H-Pyran-2-one, 3-hexyltetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-, [3S-(3α,4β,6β)]- (9CI), [3S, 4R, 6S]-3-Hexyltetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one, Ro 43-2041, (3S,4R,6S)-3-hexyl-4-hydroxy-6-undecyl-tetrahydropyran-2-one, (3S,4R,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one
InChI formel InChI=1S/C22H42O3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-16-19-18-21(23)20(22(24)25-19)17-15-8-6-4-2/h19-21,23H,3-18H2,1-2H3/t19-,20-,21+/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCC[C@H]1C[C@@H](O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O1
IUPAC navn (3S,4R,6S)-3-hexyl-4-hydroxy-6-undecyloxan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 354.5671
Mængde 25 mg
Formel vægt 354.3134 g/mol