Få mere at vide
[(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol (N-Desmethylparoxol), Mikromol™
Artikelnummer. 17952886
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17952886 25 mg
17903476 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17952886 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1032.200025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol (N-Desmethylparoxol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
CAS 125224-43-3
Analyt- eller komponentnavne ((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H16 F N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym [(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-, (3S,4R)-, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-, (3S-trans)-, (3S,4R)-(-)-4-(4-Fluorophenyl)-3-piperidinemethanol, (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidine-3-methanol, Paroxetin Metabolite BRL 35961, Paroxetine Hydrochloride Impurity I, Paroxetine Impurity I
InChI formel InChI=1S/C12H16FNO/c13-11-3-1-9(2-4-11)12-5-6-14-7-10(12)8-15/h1-4,10,12,14-15H,5-8H2/t10-,12-/m0/s1
SMIL OC[C@@H]1CNCC[C@H]1c2ccc(F)cc2
IUPAC navn ((3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)piperidin-3-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 209.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 209.1216 g/mol