Få mere at vide
[(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol, Mikromol™
Beskrivelse
[(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paroxol |
| CAS | 105812-81-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Paroxol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 F N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | [(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol, BRL-42496, Paroxetine Stage 3B intermediate, BRL 29226AD |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18FNO/c1-15-7-6-13(11(8-15)9-16)10-2-4-12(14)5-3-10/h2-5,11,13,16H,6-9H2,1H3/t11-,13-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN1CC[C@H]([C@H](CO)C1)c2ccc(F)cc2 |
| Vis mere |