Få mere at vide
[(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30463864
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30463864 4 x 25 mg
30050604 100 mg
30050583 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30463864 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1032.1200254AMP
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
[(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paroxol
CAS 105812-81-5
Analyt- eller komponentnavne Paroxol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H18 F N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym [(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol, BRL-42496, Paroxetine Stage 3B intermediate, BRL 29226AD
InChI formel InChI=1S/C13H18FNO/c1-15-7-6-13(11(8-15)9-16)10-2-4-12(14)5-3-10/h2-5,11,13,16H,6-9H2,1H3/t11-,13-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CN1CC[C@H]([C@H](CO)C1)c2ccc(F)cc2
IUPAC navn [(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 223.29
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 223.1372 g/mol