Få mere at vide
(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-3-piperidinemethanol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11307609
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307609 5 g 5g
11317609 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307609 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28137.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105812-81-5
Molekylær formel C13H19FNO
Molekylvægt (g/mol) 224.30
MDL nummer MFCD06658161
InChI nøgle CXRHUYYZISIIMT-AAEUAGOBSA-O
Synonym 3s,4r-4-4-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 3s,4r-4-4-fluorophenyl-1-methyl-3-piperidinemethanol, paroxol, unii-idr7471br7, 3s,4r-4-4-fluorophenyl-1-methylpiperidin-3-yl methanol, 3s-4-4'-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 3s,4r-4-4-fluoro-phenyl-1-methyl-piperidin-3-yl-methanol, 3-piperidinemethanol, 4-4-fluorophenyl-1-methyl-, 3s,4r, trans-4-4-fluorophenyl-3-hydroxymethyl-1-methyl-piperidine
PubChem CID 2734218
IUPAC navn [(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methanol
SMIL C[NH+]1CC[C@H]([C@H](CO)C1)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-3-piperidinemethanol
Smeltepunkt 93°C to 98°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Optisk rotation −34° (c=1 in Methanol)
Formel vægt 223.29
Procent renhed 98%