Få mere at vide
(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-3-piperidinemethanol 3-(4-Methylbenzenesulfonate), Mikromol™
Artikelnummer. 30052723
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052723 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052723 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1032.220025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-3-piperidinemethanol 3-(4-Methylbenzenesulfonate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Paroxol Tosylate
CAS 317323-77-6
Analyt- eller komponentnavne Paroxol Tosylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H24 F N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-, 3-(4-methylbenzenesulfonate), (3S,4R)-, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-, 4-methylbenzenesulfonate (ester), (3S,4R)- (9CI), (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-3-piperidinemethanol 3-(4-Methylbenzenesulfonate)
InChI formel InChI=1S/C20H24FNO3S/c1-15-3-9-19(10-4-15)26(23,24)25-14-17-13-22(2)12-11-20(17)16-5-7-18(21)8-6-16/h3-10,17,20H,11-14H2,1-2H3/t17-,20-/m0/s1
SMIL CN1CC[C@H]([C@H](COS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)C1)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn [(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 377.47
Mængde 25 mg
Formel vægt 377.1461 g/mol