Få mere at vide
(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-3-piperidinemethanol 3-(4-Methylbenzenesulfonate), Mikromol™
Beskrivelse
(3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-3-piperidinemethanol 3-(4-Methylbenzenesulfonate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Paroxol Tosylate |
| CAS | 317323-77-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Paroxol Tosylate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H24 F N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-, 3-(4-methylbenzenesulfonate), (3S,4R)-, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-, 4-methylbenzenesulfonate (ester), (3S,4R)- (9CI), (3S,4R)-4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-3-piperidinemethanol 3-(4-Methylbenzenesulfonate) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24FNO3S/c1-15-3-9-19(10-4-15)26(23,24)25-14-17-13-22(2)12-11-20(17)16-5-7-18(21)8-6-16/h3-10,17,20H,11-14H2,1-2H3/t17-,20-/m0/s1 |
| SMIL | CN1CC[C@H]([C@H](COS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)C1)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | [(3S,4R)-4-(4-fluorophenyl)-1-methylpiperidin-3-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Vis mere |