Få mere at vide
(3S,4R)-4-(3-Methoxyphenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S,4R)-4-(3-Methoxyphenyl)-3-pyrrolidinecarboxylic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1049735-29-6 |
| Molekylær formel | C12H16ClNO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO3.ClH/c1-16-9-4-2-3-8(5-9)10-6-13-7-11(10)12(14)15;/h2-5,10-11,13H,6-7H2,1H3,(H,14,15);1H/t10-,11+;/m1./s1 |
| SMIL | OC([C@@H]1[C@@H](C2=CC(OC)=CC=C2)CNC1)=O.Cl |
| IUPAC navn | (3R,4S)-4-(3-methoxyphenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.71 |
| Formel vægt | 257.0819 |