missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3S,4aS,8aS)-Decahydroisoquinolinecarboxylic Acid, Hydrochloride Salt (90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S,4aS,8aS)-Decahydroisoquinolinecarboxylic Acid, Hydrochloride Salt |
| CAS | 1221793-35-6 |
| Molekylær formel | C10H17NO2 . HCl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO2.ClH/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9;/h7-9,11H,1-6H2,(H,12,13);1H |
| SMIL | Cl.OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1 |
| IUPAC navn | 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydroisoquinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.71 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?