missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3S,4aS,8aS)-Decahydro-N-t-butyl-3-isoquinolinecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S,4aS,8aS)-Decahydro-N-t-butyl-3-isoquinolinecarboxamide |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26N2O/c1-14(2,3)16-13(17)12-8-10-6-4-5-7-11(10)9-15-12/h10-12,15H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t10-,11+,12-/m0/s1 |
| Formel vægt | 238.2045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?