missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3S,4aS,8aS)-Decahydro-N-t-butyl-3-isoquinolinecarboxamide, TRC

Artikelnummer. 30362818
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30362818 250 mg -
30355002 1 g -
30366597 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362818 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD211100250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 136465-81-1
Molekylær formel C14 H26 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 238.37
IUPAC navn (3S,4aS,8aS)-N-tert-butyl-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydroisoquinoline-3-carboxamide
SMIL CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3S,4aS,8aS)-Decahydro-N-t-butyl-3-isoquinolinecarboxamide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H26N2O/c1-14(2,3)16-13(17)12-8-10-6-4-5-7-11(10)9-15-12/h10-12,15H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t10-,11+,12-/m0/s1
Formel vægt 238.2045
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.