missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3S,4aS,8aS)-Decahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-3-isoquinolinecarboxamide, TRC

Artikelnummer. 30352777
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352777 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352777 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2120905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3S,4aS,8aS)-Decahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-3-iso
CAS 213135-54-7
Molekylær formel C14 H26 N2 O2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H26N2O2/c1-14(2,9-17)16-13(18)12-7-10-5-3-4-6-11(10)8-15-12/h10-12,15,17H,3-9H2,1-2H3,(H,16,18)/t10-,11+,12-/m0/s1
SMIL CC(C)(CO)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1
IUPAC navn (3S,4aS,8aS)-N-(1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl)-1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydroisoquinoline-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 254.37
Formel vægt 254.1994
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.