missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3S,4aS,8aS)-2-Carbobenzyloxy-decahydro-3-isoquinolinecarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S,4aS,8aS)-2-Carbobenzyloxy-decahydro-3-isoquinolinecarbox |
| CAS | 136465-85-5 |
| Molekylær formel | C18 H23 N O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO4/c20-17(21)16-10-14-8-4-5-9-15(14)11-19(16)18(22)23-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,14-16H,4-5,8-12H2,(H,20,21)/t14-,15+,16-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1C(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | (3S,4aS,8aS)-2-phenylmethoxycarbonyl-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1H-isoquinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.38 |
| Formel vægt | 317.1627 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?