Få mere at vide
(3S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6ClNO/c5-3-4(7)1-2-6/h4,7H,1,3H2/t4-/m0/s1 |
| Formel vægt | 119.0138 |