Få mere at vide
(3S,3aR,6aS)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl Acetate, TRC
Artikelnummer. 30402543
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30402543 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30402543 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH29398025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3S,3aR,6aS)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl Acetate
CAS 162020-29-3
Molekylær formel C8 H12 O4
Mængde 25 mg
Synonym Furo[2,3-b]furan-3-ol, hexahydro-, 3-acetate, (3S,3aR,6aS)-, Furo[2,3-b]furan-3-ol, hexahydro-, acetate, (3S,3aR,6aS)- (9CI), Furo[2,3-b]furan-3-ol, hexahydro-, acetate, [3S-(3α,3aβ,6aβ)]-, (3S,3aR,6aS)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl acetate, [3S-(3α,3aβ,6aβ)]-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-ol acetate
InChI formel InChI=1S/C8H12O4/c1-5(9)12-7-4-11-8-6(7)2-3-10-8/h6-8H,2-4H2,1H3/t6-,7-,8+/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H]2OCC[C@H]12
IUPAC navn [(3aR,4S,6aS)-2,3,3a,4,5,6a-hexahydrofuro[2,3-b]furan-4-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 172.18
Formel vægt 172.0736