Få mere at vide
(3S,3aR,6aS)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S,3aR,6aS)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-ol |
| CAS | 156928-10-8 |
| Molekylær formel | C6H10O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | [3S-(3alpha,3abeta,6abeta)]-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c7-5-3-9-6-4(5)1-2-8-6/h4-7H,1-3H2/t4-,5-,6+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1CO[C@@H]2OCC[C@H]12 |
| IUPAC navn | (3aR,4S,6aS)-2,3,3a,4,5,6a-hexahydrofuro[2,3-b]furan-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.14 |
| Formel vægt | 130.063 |