Få mere at vide
[3S-(3Alpha,4Alpha,6Beta)]-3-Hexyltetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3S-(3alpha,4alpha,6beta))-3-Hexyltetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one |
| CAS | 68711-33-1 |
| Molekylær formel | C22 H42 O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2H-Pyran-2-one, 3-hexyltetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-, (3S,4S,6S)-, 2H-Pyran-2-one, 3-hexyltetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-, [3S-(3α,4α,6β)]- (9CI), (3S,4S,6S)-3-Hexyltetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one, (3S,4S,6S)-3-Hexyl-3,4,5,6-tetrahydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-pyran-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C22H42O3/c1-3-5-7-9-10-11-12-13-14-16-19-18-21(23)20(22(24)25-19)17-15-8-6-4-2/h19-21,23H,3-18H2,1-2H3/t19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCC[C@H]1C[C@H](O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O1 |
| IUPAC navn | (3S,4S,6S)-3-hexyl-4-hydroxy-6-undecyloxan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.57 |
| Formel vægt | 354.3134 |