missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(-)-(3S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}dihydrofuran-2(3H)-one(>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-(3S)-3-{[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy}dihydrofuran-2(3H)-one |
| CAS | 164264-14-6 |
| Molekylær formel | C10H20O3Si |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (3S)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]dihydro-2(3H)-furanone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O3Si/c1-10(2,3)14(4,5)13-8-6-7-12-9(8)11/h8H,6-7H2,1-5H3/t8-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1CCOC1=O |
| IUPAC navn | (3S)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyoxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.35 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?